Imprimer
8-Benzyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33505-1G OR33505-5G
APOSOR33505-1GEA 270 EUR
APOSOR33505-1G APOSOR33505-5G
8-Benzyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one 95%
8-Benzyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
Formule: C₁₄H₁₈N₂OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16140266
Numéro CAS: 32533-11-2