Imprimer
6-Hydroxynicotinonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitrile, 6-Hydroxypyridine-3-carbonitrile, 5-Cyano-2-hydroxypyridine
OR3348-1G OR3348-250MG
APOSOR3348-1GEA 0 EUR
APOSOR3348-1G APOSOR3348-250MG
6-Hydroxynicotinonitrile 98%
6-Hydroxynicotinonitrile
Formule: C₆H₄N₂O
Point de fusion: 256…258 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656489
Numéro CAS: 94805-52-4