Imprimer
3-[4-(4-Methylpiperazino)phenyl]-3-oxopropanenitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33478-1G OR33478-5G
APOSOR33478-1GEA 336 EUR
APOSOR33478-1G APOSOR33478-5G
3-[4-(4-Methylpiperazino)phenyl]-3-oxopropanenitrile 95%
3-[4-(4-Methylpiperazino)phenyl]-3-oxopropanenitrile
Formule: C₁₄H₁₇N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025842
Numéro CAS: 1135282-83-5