Imprimer
3-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33475-1G OR33475-5G
APOSOR33475-1GEA 180 EUR
APOSOR33475-1G APOSOR33475-5G
3-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
3-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile
Formule: C₁₂H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02330570
Numéro CAS: 76397-72-3