Imprimer
2-(4-Ethylpiperazino)acetonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33463-1G OR33463-5G
APOSOR33463-1GEA 270 EUR
APOSOR33463-1G APOSOR33463-5G
2-(4-Ethylpiperazino)acetonitrile 95%
2-(4-Ethylpiperazino)acetonitrile
Formule: C₈H₁₅N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09152768
Numéro CAS: 90206-22-7