Imprimer
Methyl-2-chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 2-chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzoate
OR33458-1G OR33458-5G
APOSOR33458-1GEA 270 EUR
APOSOR33458-1G APOSOR33458-5G
Methyl-2-chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarboxylate
Formule: C₁₀H₈ClN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09152714
Numéro CAS: 220141-20-8