Imprimer
2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-piperidinobenzenecarboxamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-(piperidin-1-yl)benzamide
OR33456-1G OR33456-5G
APOSOR33456-1GEA 336 EUR
APOSOR33456-1G APOSOR33456-5G
2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-piperidinobenzenecarboxamide 95%
2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-piperidinobenzenecarboxamide
Formule: C₁₄H₁₉ClN₂O₂
Poids moléculaire: 282.77 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09152713
Numéro CAS: 952183-00-5