Imprimer
7-Acetyl-2-methylbenzoxazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(2-Methyl-1,3-benzoxazol-7-yl)ethan-1-one
OR33455-1G OR33455-5G
APOSOR33455-1GEA 270 EUR
APOSOR33455-1G APOSOR33455-5G
7-Acetyl-2-methylbenzoxazole 95%
7-Acetyl-2-methylbenzoxazole
Formule: C₁₀H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09152710
Numéro CAS: 952182-98-8