Imprimer
7-Acetyl-2-ethylbenzoxazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(2-Ethyl-1,3-benzoxazol-7-yl)ethan-1-one
OR33454-1G OR33454-5G
APOSOR33454-1GEA 270 EUR
APOSOR33454-1G APOSOR33454-5G
7-Acetyl-2-ethylbenzoxazole 95%
7-Acetyl-2-ethylbenzoxazole
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09152709
Numéro CAS: 952182-97-7