Imprimer
1-(1,3-Benzoxazol-7-yl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33453-1G OR33453-5G
APOSOR33453-1GEA 336 EUR
APOSOR33453-1G APOSOR33453-5G
1-(1,3-Benzoxazol-7-yl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 95%
1-(1,3-Benzoxazol-7-yl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09152708
Numéro CAS: 952182-96-6