Imprimer
Methyl-2-chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 2-chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)benzoate
OR33452-1G OR33452-5G
APOSOR33452-1GEA 270 EUR
APOSOR33452-1G APOSOR33452-5G
Methyl-2-chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylate
Formule: C₁₁H₉ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09152705
Numéro CAS: 952182-93-3