Imprimer
7-Acetyl-2-butylbenzoxazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(2-Butyl-1,3-benzoxazol-7-yl)ethan-1-one
OR33450-1G OR33450-5G
APOSOR33450-1GEA 270 EUR
APOSOR33450-1G APOSOR33450-5G
7-Acetyl-2-butylbenzoxazole 95%
7-Acetyl-2-butylbenzoxazole
Formule: C₁₃H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09152702
Numéro CAS: 952182-90-0