5-(2-Bromophenyl)oxazole 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₆BrNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05668985 Numéro CAS: 328270-70-8 |