Imprimer
Methyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33422-1G OR33422-25G OR33422-5G
APOSOR33422-1GEA 28.7 EUR
APOSOR33422-1G APOSOR33422-25G APOSOR33422-5G
Methyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Methyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉NO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03848053
Numéro CAS: 18450-26-5