Imprimer
2,6-Dimethyl-4-(4-nitrophenyl)morpholine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33418-1G OR33418-25G OR33418-5G
APOSOR33418-1GEA 180 EUR
APOSOR33418-1G APOSOR33418-25G APOSOR33418-5G
2,6-Dimethyl-4-(4-nitrophenyl)morpholine 95%
2,6-Dimethyl-4-(4-nitrophenyl)morpholine
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00105780
Numéro CAS: 29842-64-6