Imprimer
1-(4-Benzylpiperazino)-1-propanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33410-1G OR33410-5G
APOSOR33410-1GEA 180 EUR
APOSOR33410-1G APOSOR33410-5G
1-(4-Benzylpiperazino)-1-propanone 95%
1-(4-Benzylpiperazino)-1-propanone
Formule: C₁₄H₂₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03381901
Numéro CAS: 314728-80-8