Imprimer
4-Acetyl-2-(trichloroacetyl)pyrrole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33396-1G OR33396-5G
APOSOR33396-1GEA 538 EUR
APOSOR33396-1G APOSOR33396-5G
4-Acetyl-2-(trichloroacetyl)pyrrole 95%
4-Acetyl-2-(trichloroacetyl)pyrrole
Formule: C₈H₆Cl₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001304
Numéro CAS: 72652-34-7