Imprimer
1-(7-Bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-yl)-1-ethanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33390-1G OR33390-5G
APOSOR33390-1GEA 244 EUR
APOSOR33390-1G APOSOR33390-5G
1-(7-Bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-yl)-1-ethanone 95%
1-(7-Bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-yl)-1-ethanone
Formule: C₁₁H₉BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02082020
Numéro CAS: 454473-82-6