Borate de triisopropyle 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Tri-i-propylborate
Formule:
C₉H₂₁BO₃ Poids moléculaire: 188.07 g/mol Point d'ébullition: 139…141 °C Point de fusion: –59 °C Densité: 0.815 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 23 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008872 Numéro CAS: 5419-55-6 EINECS: 226-529-9 UN: 2616 ADR: 3 II |