Imprimer
2-Chloro-N-cyclohexylnicotinamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33386-1G OR33386-5G
APOSOR33386-1GEA 224 EUR
APOSOR33386-1G APOSOR33386-5G
2-Chloro-N-cyclohexylnicotinamide 95%
2-Chloro-N-cyclohexylnicotinamide
Formule: C₁₂H₁₅ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01344059
Numéro CAS: 57841-70-0