Imprimer
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one oxime 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-[(4E)-6-Chloro-3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-4-ylidene]hydroxylamine
OR33381-1G OR33381-5G
APOSOR33381-1GEA 336 EUR
APOSOR33381-1G APOSOR33381-5G
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one oxime 95%
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one oxime
Formule: C₉H₈ClNOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056679
Numéro CAS: 1029134-50-6