Imprimer
3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthaleneboronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)boronic acid
OR3337-1G OR3337-250MG
APOSOR3337-1GEA 369 EUR
APOSOR3337-1G APOSOR3337-250MG
3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthaleneboronic acid 95%
3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthaleneboronic acid
Formule: C₁₅H₂₃BO₂
Point de fusion: 198…201 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08436043
Numéro CAS: 169126-64-1