Imprimer
3-{4-(Methylsulphonyl)benzene}-1-propanoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3336-1G OR3336-5G
APOSOR3336-1GEA 39.3 EUR
APOSOR3336-1G APOSOR3336-5G
3-{4-(Methylsulphonyl)benzene}-1-propanoic acid 98%
3-{4-(Methylsulphonyl)benzene}-1-propanoic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₄S
Point de fusion: 173…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319236
Numéro CAS: 387350-46-1