Imprimer
2'-Cyanoacetanilide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33320-1G OR33320-5G
APOSOR33320-1GEA 24.4 EUR
APOSOR33320-1G APOSOR33320-5G
2'-Cyanoacetanilide 95%
2'-Cyanoacetanilide
Formule: C₉H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019840
Numéro CAS: 621-03-4