Imprimer
2-Azaspiro[4.4]nonan-3-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33313-1G OR33313-5G
APOSOR33313-1GEA 78.3 EUR
APOSOR33313-1G APOSOR33313-5G
2-Azaspiro[4.4]nonan-3-one 95%
2-Azaspiro[4.4]nonan-3-one
Formule: C₈H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864498
Numéro CAS: 75751-72-3