Imprimer
2,4-Dichlorothiophénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,4-Dichlorobenzènethiol
OR3331-25G OR3331-5G
APOSOR3331-25GEA 46.4 EUR
APOSOR3331-25G APOSOR3331-5G
2,4-Dichlorothiophénol 98%
2,4-Dichlorothiophénol
Formule: C₆H₄Cl₂S
Point d'ébullition: 60…62 °C/1,5mmHg
Point de fusion: 15 °C
Densité: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041421
Numéro CAS: 1122-41-4