Imprimer
Acide (2,4,6-trichlorophényl)métaborique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3330-1G OR3330-5G OR3330-25G
APOSOR3330-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3330-1G APOSOR3330-5G APOSOR3330-25G
Acide (2,4,6-trichlorophényl)métaborique 98%
Acide (2,4,6-trichlorophényl)métaborique
Formule: C₆H₄BCl₃O₂
Poids moléculaire: 225.26 g/mol
Point de fusion: 162…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074621
Numéro CAS: 73852-18-3