Imprimer
6-(4-Benzylpiperazino)nicotinic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-(4-Benzylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid
OR33294-1G OR33294-5G
APOSOR33294-1GEA 306 EUR
APOSOR33294-1G APOSOR33294-5G
6-(4-Benzylpiperazino)nicotinic acid 95%
6-(4-Benzylpiperazino)nicotinic acid
Formule: C₁₇H₁₉N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791243
Numéro CAS: 886360-80-1