Imprimer
2-Amino-N-(2-propynyl)benzenecarboxamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Amino-N-(prop-2-yn-1-yl)benzamide
OR33291-1G OR33291-5G
APOSOR33291-1GEA 163 EUR
APOSOR33291-1G APOSOR33291-5G
2-Amino-N-(2-propynyl)benzenecarboxamide 95%
2-Amino-N-(2-propynyl)benzenecarboxamide
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425820
Numéro CAS: 4943-83-3