Imprimer
2-(4-Formylphenoxy)acetonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR33278-1G OR33278-25G OR33278-5G
APOSOR33278-1GEA 180 EUR
APOSOR33278-1G APOSOR33278-25G APOSOR33278-5G
2-(4-Formylphenoxy)acetonitrile 95%
2-(4-Formylphenoxy)acetonitrile
Formule: C₉H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02629373
Numéro CAS: 385383-45-9