Imprimer
5-Bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33271-1G OR33271-5G
APOSOR33271-1GEA 163 EUR
APOSOR33271-1G APOSOR33271-5G
5-Bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine 95%
5-Bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
Formule: C₈H₆BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01871728
Numéro CAS: 478258-70-7