Imprimer
2-Chloro-5-nitrophenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3327-1G OR3327-5G OR3327-25G
APOSOR3327-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3327-1G APOSOR3327-5G APOSOR3327-25G
2-Chloro-5-nitrophenylboronic acid
2-Chloro-5-nitrophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BClNO₄
Point de fusion: 236…238 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095323
Numéro CAS: 867333-29-7