Imprimer
3-(1-Azepanyl)-1-propanamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(Azepan-1-yl)propan-1-amine
OR33267-1G OR33267-5G
APOSOR33267-1GEA 180 EUR
APOSOR33267-1G APOSOR33267-5G
3-(1-Azepanyl)-1-propanamine 95%
3-(1-Azepanyl)-1-propanamine
Formule: C₉H₂₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020990
Numéro CAS: 3437-33-0