Imprimer
2-Chloro-5-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-1,3-thiazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33264-1G OR33264-5G
APOSOR33264-1GEA 270 EUR
APOSOR33264-1G APOSOR33264-5G
2-Chloro-5-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-1,3-thiazole 95%
2-Chloro-5-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-1,3-thiazole
Formule: C₇H₆ClN₃S
Poids moléculaire: 199.66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01871711
Numéro CAS: 453557-78-3