Imprimer
Methyl-2-[(3-chloro-2,2-dimethylpropanoyl)amino]benzenecarboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 2-(3-chloro-2,2-dimethylpropanamido)benzoate
OR33243-1G OR33243-25G OR33243-5G
APOSOR33243-1GEA 180 EUR
APOSOR33243-1G APOSOR33243-25G APOSOR33243-5G
Methyl-2-[(3-chloro-2,2-dimethylpropanoyl)amino]benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-[(3-chloro-2,2-dimethylpropanoyl)amino]benzenecarboxylate
Formule: C₁₃H₁₆ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00793430
Numéro CAS: 339100-86-6