Imprimer
2,4-Dichloro-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,4-Dichloro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
OR33223-1G OR33223-5G
APOSOR33223-1GEA 180 EUR
APOSOR33223-1G APOSOR33223-5G
2,4-Dichloro-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide 95%
2,4-Dichloro-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide
Formule: C₉H₉Cl₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00141691
Numéro CAS: 20656-08-0