Imprimer
N-(2-Hydroxyethyl)-2-phenylacetamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33222-1G OR33222-25G OR33222-5G
APOSOR33222-1GEA 180 EUR
APOSOR33222-1G APOSOR33222-25G APOSOR33222-5G
N-(2-Hydroxyethyl)-2-phenylacetamide 95%
N-(2-Hydroxyethyl)-2-phenylacetamide
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043506
Numéro CAS: 6269-99-4