Imprimer
Methylboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3322-25G OR3322-5G OR3322-100G
APOSOR3322-25GEA 24.8 EUR
APOSOR3322-25G APOSOR3322-5G APOSOR3322-100G
Methylboronic acid 97%
Methylboronic acid
Formule: CH₅BO₂
Point de fusion: 89…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002105
Numéro CAS: 13061-96-6