Imprimer
5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33215-1G OR33215-5G
APOSOR33215-1GEA 336 EUR
APOSOR33215-1G APOSOR33215-5G
5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉Cl₂NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00140291
Numéro CAS: 339024-25-8