(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine hydrochloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₃BrClN₃ Poids moléculaire: 290.6 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09817424 Numéro CAS: 1134570-17-4 |