Imprimer
2-Iodo-1,4-benzenediamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33198-1G OR33198-5G
APOSOR33198-1GEA 24.8 EUR
APOSOR33198-1G APOSOR33198-5G
2-Iodo-1,4-benzenediamine 97%
2-Iodo-1,4-benzenediamine
Formule: C₆H₇IN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04971329
Numéro CAS: 69951-01-5