Imprimer
Methyl 5-bromo-2-methoxy-3-methylbenzenecarboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 5-bromo-2-methoxy-3-methylbenzoate
OR33194-1G OR33194-5G
APOSOR33194-1GEA 270 EUR
APOSOR33194-1G APOSOR33194-5G
Methyl 5-bromo-2-methoxy-3-methylbenzenecarboxylate 95%
Methyl-5-bromo-2-methoxy-3-methylbenzenecarboxylate
Formule: C₁₀H₁₁BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659589
Numéro CAS: 722497-32-7