Imprimer
4-(1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-yl)benzenecarbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33193-1G OR33193-25G OR33193-5G
APOSOR33193-1GEA 180 EUR
APOSOR33193-1G APOSOR33193-25G APOSOR33193-5G
4-(1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-yl)benzenecarbaldehyde 95%
4-(1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-yl)benzenecarbaldehyde
Formule: C₁₄H₁₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659581
Numéro CAS: 79421-40-2