Imprimer
Methyl-2-amino-2-(4-bromophenyl)acetate hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33179-1G OR33179-5G
APOSOR33179-1GEA 112 EUR
APOSOR33179-1G APOSOR33179-5G
Methyl-2-amino-2-(4-bromophenyl)acetate hydrochloride 95%
Methyl-2-amino-2-(4-bromophenyl)acetate hydrochloride
Formule: C₉H₁₁BrClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663802
Numéro CAS: 42718-20-7