Imprimer
6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid, 6-Pyrrolidin-1-yl-nicotinic acid
OR33166-1G OR33166-5G
APOSOR33166-1GEA 336 EUR
APOSOR33166-1G APOSOR33166-5G
6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinic acid 95%
6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinic acid
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791234
Numéro CAS: 210963-95-4