Imprimer
Methyl-1-(4-chlorophenyl)-4-oxo-1,4-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33151-1G OR33151-5G
APOSOR33151-1GEA 270 EUR
APOSOR33151-1G APOSOR33151-5G
Methyl-1-(4-chlorophenyl)-4-oxo-1,4-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 95%
Methyl-1-(4-chlorophenyl)-4-oxo-1,4-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Formule: C₁₂H₉ClN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001289
Numéro CAS: 453557-76-1