Imprimer
1-(3-Acetylphenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33149-1G OR33149-5G
APOSOR33149-1GEA 270 EUR
APOSOR33149-1G APOSOR33149-5G
1-(3-Acetylphenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone 95%
1-(3-Acetylphenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone
Formule: C₁₃H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02570851
Numéro CAS: 453557-75-0