Imprimer
1-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33130-1G OR33130-25G OR33130-5G
APOSOR33130-1GEA 180 EUR
APOSOR33130-1G APOSOR33130-25G APOSOR33130-5G
1-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone 95%
1-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01443772
Numéro CAS: 182141-36-2