Imprimer
N-(4-Methylbenzyl)urea 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33121-1G OR33121-25G OR33121-5G
APOSOR33121-1GEA 180 EUR
APOSOR33121-1G APOSOR33121-25G APOSOR33121-5G
N-(4-Methylbenzyl)urea 95%
N-(4-Methylbenzyl)urea
Formule: C₉H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01314625
Numéro CAS: 54582-34-2