Imprimer
1-(4-Bromophenyl)-3-(dimethylamino)-2-buten-1-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR33118-1G OR33118-5G
APOSOR33118-1GEA 270 EUR
APOSOR33118-1G APOSOR33118-5G
1-(4-Bromophenyl)-3-(dimethylamino)-2-buten-1-one 97%
1-(4-Bromophenyl)-3-(dimethylamino)-2-buten-1-one
Formule: C₁₂H₁₄BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056661
Numéro CAS: 178261-64-8